Läs mer
1-Phenyl-1-butanone, MP Biomedicals
Produktkod. 11418385 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418385 10 g 5g
1 options
Produktkod. 11418385 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522074605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1-Butanon
CAS 495-40-9
Molekylformel C10H12O
Kvantitet 10 g
Synonym butyrophenone, n-butyrophenone, 1-butanone, 1-phenyl, phenyl propyl ketone, 1-phenyl-1-butanone, propyl phenyl ketone, unii-186i11wb5b, 1-phenyl-butan-1-one, propylphenylketone
InChI-nyckel FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 1-phenylbutan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 148.205
PubChem CID 10315
Formel vikt 148.21