missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Phenyl-1-butyne-3,3,4,4,4-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenyl-1-butyne-3,3,4,4,4-D5 |
| CAS | 1219803-38-9 |
| Molekylformel | C10 D5 H5 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzene, 1-butyn-1-yl-3,3,4,4,4-d5- (ACI), 1-Butyn-1-yl-3,3,4,4,4-d5benzene (ACI), 1-Phenyl-1-butyne-3,3,4,4,4-d5, 1-Phenyl-1-butyne-3,3,4,4,4-D5, 1-(Ethyl-d5)-2-phenylacetylene |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9 H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C#Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3,3,4,4,4-pentadeuteriobut-1-ynylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.2172 |
| Formel vikt | 135.1096 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?