Läs mer
1-Fenyl-1-butyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11444150
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444150 5 g 5g
11463734 10 g 10g
11454150 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444150 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11332.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 622-76-4 | C10H10 | 130.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-76-4
Molekylformel C10H10
Molekylvikt (g/mol) 130.19
MDL-nummer MFCD00039945
InChI-nyckel FFFMSANAQQVUJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-butyne, 1-butynylbenzene, benzene, 1-butynyl, 1-butyne, 1-phenyl, but-1-yn-1-ylbenzene, 1-but-1-ynyl benzene, 1-ethyl-2-phenylacetylene, phenylbutyne, ethylphenylacetylene, phenylethylacetylene
PubChem CID 69328
IUPAC-namn but-1-ynylbensen
LEDER CCC#CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1-butyne
Densitet 0.918
Kokpunkt 201°C to 203°C
Flampunkt 68°C (154°F)
Linjär formel CH3CH2C≡CC6H5
Brytningsindex 1.552
Kvantitet 5 g
Beilstein 1903397
Formel vikt 130.19
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Phenyl-1-butyne
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Butynylbenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.