Läs mer
1-Phenyl-1-cyclohexene, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-181545 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10255130
Brand: Thermo Scientific Acros 130450050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 771-98-2
Molekylformel C12H14
Molekylvikt (g/mol) 158.24
MDL-nummer MFCD00001542
InChI-nyckel WCMSFBRREKZZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-cyclohexene, 1-phenylcyclohexene, 1-phenylcyclohex-1-ene, benzene, 1-cyclohexen-1-yl, phenylcyclohexene, cyclohexenylbenzene, benzene, cyclohexenyl, 2,3,4,5-tetrahydro-1,1'-biphenyl, cyclohexene, 1-phenyl, trans-1-phenylcyclohexene
PubChem CID 13043
IUPAC-namn cyclohexen-1-ylbenzene
LEDER C1CCC(=CC1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1-cyclohexene
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -11°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 251°C to 253°C
Flampunkt 103°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C6H5C6H9
Brytningsindex 1.5680 to 1.57
Kvantitet 5 g
Beilstein 05, II, 419
Formel vikt 158.24
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid