Läs mer
1-Phenyl-1-cyclohexene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenyl-1-cyclohexene |
| CAS | 771-98-2 |
| Molekylformel | C12H14 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Phenylcyclohexene, 2-Phenylcyclohexene, 3,4-Dihydro-1,1'-biphenyl, Cyclohex-1-en-1-ylbenzene, NSC 403862, NSC 44834 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-9H,2,5-6,10H2 |
| LEDER | C1CCC(=CC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | cyclohexen-1-ylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.24 |
| Formel vikt | 158.1096 |