Läs mer
1-Fenyl-1-cyklopropankarbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10184280 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10184280 50 g Glasflaska 50g
10174280 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10184280 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 170590500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 935-44-4 | C10H9N | 143.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 935-44-4
Molekylformel C10H9N
Molekylvikt (g/mol) 143.19
MDL-nummer MFCD00001270
InChI-nyckel ZHFURHRJUWYDKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclopropanecarbonitrile, 1-phenyl-1-cyclopropanecarbonitrile, cyclopropanecarbonitrile, 1-phenyl, 1-cyano-1-phenylcyclopropane, 1-phenyl-cyclopropanecarbonitrile, 1-phenylcyclopropyl cyanide, phenylcyclopropanenitrile, 1-phenylcyclopropanenitrile, phenylcyclopropanecarbonitrile, 1-phenylcyclopropane carbonitrile
PubChem CID 70288
IUPAC-namn 1-fenylcyklopropan-1-karbonitril
LEDER N#CC1(CC1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1-cyclopropanecarbonitrile
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0000g/mL, 1
Kokpunkt 133.0°C to 137.0°C (30.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C3H4CN
Brytningsindex 1.5370 to 1.5400
Kvantitet 50 g
Formel vikt 143.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Phenyl-1-cyclopropanecarbonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.