Läs mer
1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, 97%
Produktkod. 10307500 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10307500 10 g Glasflaska 10g
10367540 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10307500 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 170680100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6120-95-2 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6120-95-2
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.19
MDL-nummer MFCD00001288
InChI-nyckel IWWCCNVRNHTGLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenyl-cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopropanecarboxylicacid, pubchem15554, acmc-1b2kn, phenylcyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclopropanecarboxlic acid, 1-phenylcyclo-propanecarboxylic acid
PubChem CID 80206
IUPAC-namn 1-fenylcyklopropan-1-karboxylsyra
LEDER C1CC1(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 84°C to 87°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C3H4CO2H
Kvantitet 10 g
Formel vikt 162.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.