Läs mer
1-Phenyl-1-heptanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenyl-1-heptanone |
| CAS | 1671-75-6 |
| Molekylformel | C13H18O |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O/c1-2-3-4-8-11-13(14)12-9-6-5-7-10-12/h5-7,9-10H,2-4,8,11H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1-phenylheptan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.28 |
| Formel vikt | 190.1358 |