Läs mer
1-Phenyl-1-pentanol, 95%
Produktkod. 11331647
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11331647
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04646.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 583-03-9 | C11H16O | 164.248 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-03-9
Molekylformel C11H16O
Molekylvikt (g/mol) 164.248
MDL-nummer MFCD00021935
InChI-nyckel OVGORFFCBUIFIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym fenipentol, 1-phenyl-1-pentanol, 1-phenylpentanol, pancoral, phenylbutylcarbinol, suiclisin, alpha-butylbenzyl alcohol, 1-pentanol, 1-phenyl, 1-phenyl-1-hydroxypentane, ph bc
PubChem CID 3338
IUPAC-namn 1-phenylpentan-1-ol
LEDER CCCCC(C1=CC=CC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1-pentanol
Densitet 0.96
Kokpunkt 137°C (2 mmHg)
Brytningsindex 1.508
Kvantitet 10 g
Beilstein 1908761
Merck Index 14,3975
Formel vikt 164.25
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.