Läs mer
1-Fenyl-1-pentyn-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15430208
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430208 25 g 25g
15410208 1 g 1g
15420208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15430208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53416.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27975-78-6 | C11H12O | 160.216 g/mol
Reaktant i den heterogent katalyserade företringen av glycerol, även i fritsch-wiechell-omlagring av 1-klorovinylsulfoxider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Reaktant i den
heterogent katalyserade företringen av glycerol, även vid fritsch-wiechell-omlagring av 1-klorovinylsulfoxider.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27975-78-6
Molekylformel C11H12O
Molekylvikt (g/mol) 160.216
MDL-nummer MFCD00041589
InChI-nyckel QWCMSASONHVIHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-pentyn-3-ol, 1-pentyn-3-ol,1-phenyl, 1-pentyn-3-ol, 1-phenyl-, s, acmc-20mqra, 1-pentyn-3-ol, 1-phenyl
PubChem CID 11789508
IUPAC-namn 1-fenylpent-1-yn-3-ol
LEDER CCC(C#CC1=CC=CC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1-pentyn-3-ol
Densitet 1.336
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.559
Kvantitet 25 g
Formel vikt 160.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.