Läs mer
1-Phenyl-1-pentyne, 98%
Produktkod. 11495806
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495806 25 g 25g
11485806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20857.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4250-81-1 | C11H12 | 144.22 g/mol
Den finner den tillämpning i den mycket regioselektiva syntesen av polysubstituerade naftalenderivat genom galliumtriklorid-katalyserad alkyn-aldehyd-koppling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner sin tillämpning i den mycket regioselektiva syntesen av polysubstituerade naftalenderivat genom galliumtriklorid
-katalyserad alkyn-aldehyd-koppling.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4250-81-1
Molekylformel C11H12
Molekylvikt (g/mol) 144.22
MDL-nummer MFCD00039959
InChI-nyckel DEGIOKWPYFOHGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-pentyne, pent-1-yn-1-ylbenzene, 1-pentynylbenzene, benzene, 1-pentynyl, 1-pentynylbenzene #, acmc-1aso7, 1-phenyl-2-propylacetylene
PubChem CID 77923
IUPAC-namn pent-1-ynylbensen
LEDER CCCC#CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1-pentyne
Densitet 0.906
Kokpunkt 213°C to 215°C
Flampunkt 82°C (179°F)
Linjär formel CH3CH2CH2C≡CC6H5
Brytningsindex 1.5413
Kvantitet 25 g
Beilstein 1853156
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 144.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.