Läs mer
(+/-)-1-Fenyl-1-propanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11449782
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449782 100 g 100g
11439782 25 g 25g
11459782 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449782 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10830.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 93-54-9 | C9H12O | 136.194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-54-9
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD00004564
InChI-nyckel DYUQAZSOFZSPHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-propanol, phenycholon, fepar, ejibil, felicur, livonal, 1-phenylpropanol, gallenperlen, phenylchol, bilergon
PubChem CID 7147
IUPAC-namn 1-fenylpropan-1-ol
LEDER CCC(C1=CC=CC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-1-Phenyl-1-propanol
Densitet 0.994
Kokpunkt 217°C to 219°C
Flampunkt 95°C (203°F)
Brytningsindex 1.52
Kvantitet 100 g
Beilstein 1906759
Merck Index 14,3768
Formel vikt 136.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.