Läs mer
1-Phenyl-1-propanol 99%, ACROS Organics™
Produktkod. 10041640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
250g; Glass bottle
Produktkod.
10041640 250g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10041640 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150032500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1-propanol
Namnnotering 99%
CAS 93-54-9
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 0.9900g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H12O
Linjär formel C2H5CH(C6H5)OH
Brytningsindex 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00004564
Kvantitet 250 g
Synonym 1-phenyl-1-propanol, phenycholon, fepar, ejibil, felicur, livonal, 1-phenylpropanol, gallenperlen, phenylchol, bilergon
InChI-nyckel DYUQAZSOFZSPHD-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC(C1=CC=CC=C1)O
IUPAC-namn 1-phenylpropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 136.194
PubChem CID 7147
Formel vikt 136.19
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Liquid