Läs mer
1-Phenyl-1-propyne, 98%
Produktkod. 11434150
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434150 5 g 5g
11442427 10 g 10g
11452427 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434150 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14272.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 673-32-5 | C9H8 | 116.163 g/mol
1-Fenyl-1-propyn används som en mellanprodukt för phramaindustrin och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Fenyl-1-propyn används som mellanprodukt för phramaindustrin och kemisk forskning.
Löslighet
Svårlösligt i vatten (0,26 g/L) (°25 C).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 673-32-5
Molekylformel C9H8
Molekylvikt (g/mol) 116.163
MDL-nummer MFCD00009272
InChI-nyckel GHUURDQYRGVEHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-propyne, prop-1-yn-1-ylbenzene, benzene, 1-propynyl, methylphenylacetylene, 2-propynylbenzene, 1-phenylpropyne, 1-phenylpropyne-1, unii-448376bfqc, prop-1-ynyl-benzene, 1-methyl-2-phenylacetylene
PubChem CID 69601
IUPAC-namn prop-1-ynylbensen
LEDER CC#CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1-propyne
Densitet 0.933
Kokpunkt 183°C to 185°C
Flampunkt 62°C (143°F)
Brytningsindex 1.564
Kvantitet 5 g
Beilstein 1071474
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water (0.26g/L) (25°C).
Formel vikt 116.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.