Läs mer
1-fenyl-1-propyn, 99 %
Produktkod. 10177713 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10177713 25 g Glasflaska 25g
10124190 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10177713 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171320250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 673-32-5 | C9H8 | 116,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 673-32-5
Molekylformel C9H8
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00009272
InChI-nyckel GHUURDQYRGVEHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-propyne, prop-1-yn-1-ylbenzene, benzene, 1-propynyl, methylphenylacetylene, 2-propynylbenzene, 1-phenylpropyne, 1-phenylpropyne-1, unii-448376bfqc, prop-1-ynyl-benzene, 1-methyl-2-phenylacetylene
PubChem CID 69601
IUPAC-namn prop-1-ynylbensen
LEDER CC#CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1-propyne
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kokpunkt 185,0 °C
Flampunkt 62 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C≡CCH3
Brytningsindex 1,5630 till 1,5650
Kvantitet 25 g
Beilstein 05, 514
Formel vikt 116.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.