Läs mer
1-Fenyl-1-pyridin-2-ylmetanamin-dihydroklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10252392
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10252392 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10059231 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10252392 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10358CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 59575-91-6
Molekylformel C12H13ClN2
Molekylvikt (g/mol) 220.70
MDL-nummer MFCD00102147
InChI-nyckel GVGSFONXPJCBIS-UHFFFAOYNA-N
Synonym phenyl pyridin-2-yl methanamine hydrochloride, 1-phenyl-1-pyridin-2-ylmethanamine hydrochloride, phenyl 2-pyridyl methylamine hydrochloride, phenyl-2-pyridylmethylamine, chloride, phenyl 2-pyridyl methanamine hydrochloride, phenyl pyridin-2-yl methylamine hydrochloride, alpha-pyridin-2-yl benzylamine hydrochloride, phenyl 2-pyridyl methylamine dihydrochloride, 1-phenyl-1-pyridin-2-yl methanamine hydrochloride
PubChem CID 2775257
IUPAC-namn fenyl(pyridin-2-yl)metanamin;hydroklorid
LEDER Cl.NC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1-pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 257.16
Procent renhet 95%