Läs mer
1-Fenyl-1-trimetylsiloxietylen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11327385
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327385 1 g 1g
11337385 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327385 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05308.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13735-81-4 | C11H16OSi | 192.333 g/mol
1-Fenyl-1-trimetylsiloxietylen har använts vid syntes avβ -aminoketoner i vatten via reaktion av Mannich-typ och cis-2,6-disubstituerade dihydropyraner via trekomponent-kaskadreaktion i en behållare. Det används också som kemiska tillsatser och mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Fenyl-1-trimetylsiloxietylen har använts vid syntes avβ -aminoketoner i vatten via reaktion av Mannich-typ och cis-2,6-disubstituerade dihydropyraner via trekomponent-kaskadreaktion i en behållare. Det används också som kemiska tillsatser och mellanprodukter.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Inkompatibla material är oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13735-81-4
Molekylformel C11H16OSi
Molekylvikt (g/mol) 192.333
MDL-nummer MFCD00008582
InChI-nyckel AFFPCIMDERUIST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-trimethylsiloxyethylene, trimethyl 1-phenylvinyl oxy silane, 1-phenyl-1-trimethylsilyloxyethylene, 1-phenyl-1-trimethylsiloxy ethylene, 1-phenyl-1-trimethylsilyloxy ethylene, benzene, 1-trimethylsilyl oxy ethenyl, silane, trimethyl 1-phenylethenyl oxy, acmc-209ccf
PubChem CID 117406
IUPAC-namn trimetyl(1-fenyletenoxi)silan
LEDER C[Si](C)(C)OC(=C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kokpunkt 53°C to 54°C (1mmHg)
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene
Kvantitet 1 g
Beilstein 1306914
Flampunkt 78°C (172°F)
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 192.34
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.502
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.938
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.