Läs mer
1-fenyl-1H-imidazol-2-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-phenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 172.19 |
| Procent renhet | 97% |