Läs mer
1-fenyl-1H-imidazol-2-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10602695
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10602695 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10133044 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10052214 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10602695 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC75904DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 6002-15-9
Molekylformel C10H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 172.187
InChI-nyckel VJDRBJPZIHUDNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-phenyl, 1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-phenyl, 1-phenyl-2-formylimidazole, 1-phenylimidazole-2-carboxaldehyde
PubChem CID 6424701
IUPAC-namn 1-fenylimidazol-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-phenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 172.19
Procent renhet 97%