Läs mer
1-fenyl-1H-pyrazol-4-karboxaldehyd, 98 %
Produktkod. 15430529
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15430529 250 mg 250mg
15420529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15430529 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63695.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 54605-72-0 | C10H8N2O | 172,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54605-72-0
Molekylformel C10H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 172.19
MDL-nummer MFCD02179568
InChI-nyckel PHVRLPFVPVKYOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, pubchem13271, acmc-1awxu, phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-phenyl
PubChem CID 952089
IUPAC-namn 1-fenylpyrazol-4-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CN(N=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Smältpunkt 84 °C till 88 °C
Färg Gult
Kvantitet 250 mg
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Formel vikt 172.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.