Läs mer
1-Fenyl-1H-pyrazol-4-karboxylsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11469460
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469460 1 g 1g
11459460 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469460 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50305.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1134-50-5 | C10H8N2O2 | 188.186 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1134-50-5
Molekylformel C10H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.186
MDL-nummer MFCD00514518
InChI-nyckel ZROILLPDIUNLSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, pyrazole-4-carboxylic acid, 1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenylpyrazole-4-carboxylate, 1-phenyl-1h-pyrazol-4-carboxylic acid, pyrazole, 1, 1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, akos pao-0321, acmc-1c9e6
PubChem CID 121026
IUPAC-namn 1-fenylpyrazol-4-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)N2C=C(C=N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 188.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.