Läs mer
1-Fenyl-1H-pyrazol-5-karbaldehyd, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10583202
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10583202 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10613213 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10473034 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10583202 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24504CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 132274-70-5
Molekylformel C10H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 172.187
InChI-nyckel OQORFMABOZEDBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1-phenyl, 1-phenylpyrazole-5-carbaldehyde, 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2776567
IUPAC-namn 2-fenylpyrazol-3-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C(C=C1)N2C(=CC=N2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 172.19
Procent renhet 95%