Läs mer
1-Fenyl-1H-pyrazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10324192
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10324192 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10160782 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10310494 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10324192 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24501CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 1133-77-3
Molekylformel C10H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.19
MDL-nummer MFCD00463580
InChI-nyckel FLYDUXCFCARXHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-phenyl, 5-carboxy-1h-pyrazol-1-yl benzene
PubChem CID 237056
IUPAC-namn 2-fenylpyrazol-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=NN1C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.19
Procent renhet 97%