Läs mer
1-Phenyl-1H-pyrazole, 98%
Produktkod. 11482417
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482417 10 g 10g
11492417 50 g 50g
11402427 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14270.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1126-00-7 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
1-Fenyl-lH-pyrazol används vid framställningen av 4,5-difenylpyrazolo[1,5-a]kinolin, 1-(1,2,3,4-tetrafenylnaftalen-5-yl)pyrazol och 1-(1,2,3,4,5,6,7,9-ylan-tracen-tracenazol) Den fungerar som en cyklometalliserad ligand vid framställningen av nya heteroleptiska iridium(III)-komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Fenyl-1H-pyrazol används vid framställningen av 4,5-difenylpyrazolo[1,5-a]kinolin, 1-(1,2,3,4-tetrafenylnaftalen-5-yl)pyrazol och 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-ylan-toctafenazolylan-trakazolylan. Den fungerar som en cyklometalliserad ligand vid framställningen av nya heteroleptiska iridium(III)-komplex.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1126-00-7
Molekylformel C9H8N2
Molekylvikt (g/mol) 144.18
MDL-nummer MFCD00003112
InChI-nyckel WITMXBRCQWOZPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-pyrazole, n-phenylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-phenyl, pyrazole, 1-phenyl, 1-phenylpyrazol, n-phenyl pyrazole, 1-phenyl pyrazole, 1-phenyl-pyrazole, 1-phenyl-1h-pyrazol, l-phenyl-1h-pyrazole
PubChem CID 70769
ChEBI CHEBI:38879
IUPAC-namn 1-fenylpyrazol
LEDER C1=CN(N=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1H-pyrazole
Densitet 1.09
Kokpunkt 141°C to 142°C (30 mmHg)
Flampunkt 109°C (228°F)
Brytningsindex 1.596
Kvantitet 10 g
Beilstein 2594
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 144.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.