Läs mer
1-fenyl-1H-tetrazol-5-tiol, 99 %
Produktkod. 11490513
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490513 25 g 25g
11400523 100 g 100g
11410523 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490513 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12656.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 86-93-1 | C7H6N4S | 178,21 g/mol
1-Fenyl-1H-tetrazol-5-tiol är en effektiv hämmare av aluminiumkorrosion i 1 M HCl-lösning. 1-Fenyl-1H-tetrazol-5-tiol användes i syntesen av oxacykliska byggstenar via starkt stereoselektiva radikalcyklisering och olefinmetatesreaktioner. Det användes också vid syntes av metalliserad tetradecylsulfon. Det används också vid spektrofotometrisk bestämning av Pt och Bi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Fenyl-1H-tetrazol-5-tiol är en effektiv hämmare av aluminiumkorrosion i 1M HCl-lösning. 1-Fenyl-1H-tetrazol-5-tiol användes i syntesen av oxacykliska byggstenar via starkt stereoselektiva radikalcyklisering och olefinmetatesreaktioner. Det användes också vid syntes av metalliserad tetradecylsulfon. Det används också vid spektrofotometrisk bestämning av Pt och Bi.
Löslighet Löslig i 5
% etanol, vatten (delvis), aceton, kloroform och metanol.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-93-1
Molekylformel C7H6N4S
Molekylvikt (g/mol) 178.21
MDL-nummer MFCD00003129
InChI-nyckel GGZHVNZHFYCSEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-tetrazole-5-thiol, 1-phenyltetrazole-5-thiol, 1-phenyl-5-mercaptotetrazole, 5-mercapto-1-phenyltetrazole, 1-phenyltetrazoline-5-thione, mercaptophenyltetrazole, phenylmercaptotetrazole, 1-phenyl-5-tetrazolethione, 5-mercapto-1-phenyltetrazol, 1-phenyltetrazole-thiol
PubChem CID 690730
ChEBI CHEBI:79916
LEDER S=C1N=NNN1C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
Smältpunkt ∼145 °C (dekomposition)
Flampunkt 138 °C (280 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 139068
Löslighetsinformation Löslig i 5 % etanol, vatten (delvis), aceton, kloroform och metanol.
IUPAC-namn 1-fenyl-2H-tetrazol-5-tion
Formel vikt 178.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristaller eller pulver eller kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.