Läs mer
1-Phenyl-2-(4-N-Cbz-phenylamino-piperidin-1-yl)-propan-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenyl-2-(4-N-Cbz-phenylamino-piperidin-1-yl)-propan-1-one |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H30N2O3/c1-22(27(31)24-13-7-3-8-14-24)29-19-17-26(18-20-29)30(25-15-9-4-10-16-25)28(32)33-21-23-11-5-2-6-12-23/h2-16,22,26H,17-21H2,1H3 |
| Formel vikt | 442.2256 |