Läs mer
1-Phenyl-2-[4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenyl]-1-butanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenyl-2-[4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenyl]-1-butanone |
| CAS | 82413-31-8 |
| Molekylformel | C21 H24 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Butanone','1-phenyl-2-[4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenyl]-, 1-Phenyl-2-[4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenyl]-1-butanone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24O3/c1-2-19(21(22)17-8-4-3-5-9-17)16-11-13-18(14-12-16)24-20-10-6-7-15-23-20/h3-5,8-9,11-14,19-20H,2,6-7,10,15H2,1H3 |
| LEDER | CCC(C(=O)c1ccccc1)c2ccc(OC3CCCCO3)cc2 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(oxan-2-yloxy)phenyl]-1-phenylbutan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.41 |
| Formel vikt | 324.1725 |