Läs mer
1-Phenyl-2-hexanone, 95%
Produktkod. p-7081124
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434363 1 g 1g
11444363 5 g 5g
11454363 25 g 25g
3 options
Produktkod. 11434363
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10944.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 25870-62-6 | C12H16O | 176.259 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25870-62-6
Molekylformel C12H16O
Molekylvikt (g/mol) 176.259
MDL-nummer MFCD00027240
InChI-nyckel DYQAZJQDLPPHNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-2-hexanone, benzyl butyl ketone, 2-hexanone, 1-phenyl, benzyl n-butyl ketone, phenyl hexanone, benzylbutylketone, 1-phenyl-hexan-2-one, acmc-209gmx, dyqazjqdlpphnb-uhfffaoysa
PubChem CID 33191
IUPAC-namn 1-phenylhexan-2-one
LEDER CCCCC(=O)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-2-hexanone
Densitet 0.94
Kokpunkt 153°C (20 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.501
Kvantitet 1 g
Beilstein 2044423
Formel vikt 176.26
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.