Läs mer
1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine |
| CAS | 30275-30-0 |
| Molekylformel | C15 H17 N |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (±)-p-Methyl-α-phenyl-phenethylamine, (±)-1-Phenyl-2-p-tolylethylamine, (±)-4-Methyl-α-phenylphenethylamine, 1-Phenyl-2-(4-tolyl)ethylamine, 1-Phenyl-2-(4'-tolyl)ethylamine, 1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine, α-Phenyl-β-p-tolylethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N/c1-12-7-9-13(10-8-12)11-15(16)14-5-3-2-4-6-14/h2-10,15H,11,16H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(CC(N)c2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-methylphenyl)-1-phenylethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.302 |
| Formel vikt | 211.136 |