Läs mer
1-Fenyl-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10777973 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10777973 5 g Glasflaska 5g
10661784 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10777973 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 183060050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14898-87-4 | C9H12O | 136.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14898-87-4
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.19
MDL-nummer MFCD00004540
InChI-nyckel WYTRYIUQUDTGSX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-phenyl-2-propanol, benzyl methyl carbinol, 2-hydroxy-1-phenylpropane, benzylmethylcarbinol, 2-propanol, 1-phenyl, benzeneethanol, .alpha.-methyl, alpha-methyl-phenethyl alcohol, benzeneethanol, alpha-methyl, alpha-methylbenzeneethanol, .alpha.-methylphenethyl alcohol
PubChem CID 94185
IUPAC-namn 1-fenylpropan-2-ol
LEDER CC(O)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-2-propanol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Flampunkt 85°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2CH(OH)CH3
Brytningsindex 1.5200 to 1.522
Kvantitet 5 g
Beilstein 06,503
Formel vikt 136.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Phenyl-2-propanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.