Läs mer
1-Phenyl-2-propanol, Mikromol™
Beskrivning
1-Phenyl-2-propanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenyl-2-propanol |
| CAS | 698-87-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Phenyl-2-propanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H12 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | alpha-Methylbenzeneethanol, alpha-Methylphenethyl alcohol, (+/-)-1-Phenylpropan-2-ol, (+/-)-alpha-Methylbenzeneethanol, (+/-)-alpha-Methylphenethyl alcohol, 1-Phenyl-2-propanol, 2-Hydroxy-1-phenylpropane, 1-Phenyl-2-propanol, 3-Phenyl-2-hydroxypropane, 3-Phenyl-2-propanol, Benzyl methyl carbinol, Benzylethyl alcohol, NSC 53553, alpha-Methylbenzeneethanol, alpha-Methylphenethyl alcohol, Dextroamphetamine Related Compound A, Amfetamine Sulfate Impurity A, Dexamfetamine Sulfate Impurity A, Amfetamine Impurity A, Dexamfetamine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3 |
| LEDER | CC(O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1-phenylpropan-2-ol |
| Visa mer |