Läs mer
1-Phenyl-2-propen-1-one (Contains ~1% BHT as stabilizer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenyl-2-propen-1-one |
| CAS | 768-03-6 |
| Molekylformel | C9 H8 O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-Phenylpropenone, 2-Methyleneacetophenone, 3-Oxo-3-phenylpropene, Benzoylethylene, NSC 174109, Phenyl Vinyl Ketone, Vinyl Phenyl Ketone, Acrylophenone, 1-Phenyl-2-propen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2 |
| LEDER | C=CC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1-phenylprop-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.159 |
| Formel vikt | 132.0575 |