Läs mer
1-fenyl-2-propyn-1-ol, TRC
Produktkod. 30418073
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30418073 500 mg
1 options
Produktkod. 30418073 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP336418500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
CAS 4187-87-5
Molekylformel C9H8O
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H
LEDER OC(C#C)c1ccccc1
IUPAC-namn 1-fenylprop-2-yn-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 132.15
Formel vikt 132.0575