Läs mer
1-fenyl-2-propyn-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenyl-2-propyn-1-ol |
| CAS | 4187-87-5 |
| Molekylformel | C9H8O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H |
| LEDER | OC(C#C)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1-fenylprop-2-yn-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.15 |
| Formel vikt | 132.0575 |