Läs mer
1-Fenyl-2-propyn-1-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15482162 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15482162 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15482162 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456430010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3623-15-2 | C9H6O | 130.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-2-propyn-1-one
CAS 3623-15-2
Smältpunkt 51.0°C to 52.0°C
Kokpunkt 90.0°C (0.8 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H6O
MDL-nummer MFCD06661646
Kvantitet 1 g
Synonym 1-phenyl-2-propyn-1-one, propiolophenone, benzoylacetylene, propynophenone, propioloylbenzene, ethyne, benzoyl, ethynyl phenyl ketone, phenyl ethynyl ketone, 3-oxo-3-phenylpropyne, 2-propyn-1-one, 1-phenyl
InChI-nyckel JITPLZPWKYUTDM-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C(C#C)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 1-fenylprop-2-yn-1-on
Molekylvikt (g/mol) 130.15
PubChem CID 77179
Formel vikt 130.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Phenyl-2-propyn-1-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.