Läs mer
1-fenyl-2-pyrrolidinon, 99 %
Produktkod. 11393636
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393636 100 g 100g
11373636 5 g 5g
11383636 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393636 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14660.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 4641-57-0 | C10H11NO | 161,20 g/mol
Ett nytt derivat av 1-fenyl-2-pyrrolidinon, blebbistatin, hämmar icke-muskel myocin II-aktivitet med hög specificitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Ett nytt derivat av 1-fenyl
-2-pyrrolidinon, blebbistatin, hämmar icke-muskel myocin II-aktivitet med hög specificitet.
Löslighet
Löslig i kloroform och etylacetat. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4641-57-0
Molekylformel C10H11NO
Molekylvikt (g/mol) 161.20
MDL-nummer MFCD00003192
InChI-nyckel JMVIVASFFKKFQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-phenyl, n-phenyl-2-pyrrolidone, n-phenyl-2-pyrrolidinone, 1-phenyl-pyrrolidin-2-one, 1-phenyl-2-pyrrolidone, n-phenylpyrrolidinone, n-phenyl pyrrolidone, pubchem23691, maybridge3_004960
PubChem CID 78375
IUPAC-namn 1-fenylpyrrolidin-2-on
LEDER O=C1CCCN1C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-2-pyrrolidinone
Smältpunkt 63 °C till 68 °C
Kokpunkt 123 °C (0,2 mmHg)
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 130685
Löslighetsinformation Löslig i kloroform och etylacetat. Olöslig i vatten.
Formel vikt 161.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.