Läs mer
1-fenyl-2-pyrrolidon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenyl-2-pyrrolidone |
| CAS | 4641-57-0 |
| Molekylformel | C10H11NO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Phenyl-2-pyrrolidinone, N-Phenyl-2-pyrrolidinone, N-Phenyl-2-pyrrolidone, N-Phenylbutyrolactam, NSC 25325 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO/c12-10-7-4-8-11(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2 |
| LEDER | O=C1CCCN1c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-fenylpyrrolidin-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.08 |
| Formel vikt | 161.0841 |