Läs mer
1-fenyl-2-tiourea, 97 %
Produktkod. 10616792 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10616792 5 g Glasflaska 5g
10107703 25 g Glasflaska 25g
10036383 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10616792 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 207250050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00 SEK
    307.65 SEK / 5g
    Save 42.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 103-85-5 | C7H8N2S | 152,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-85-5
Molekylformel C7H8N2S
Molekylvikt (g/mol) 152.22
MDL-nummer MFCD00004933
InChI-nyckel FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylthiourea, 1-phenylthiourea, 1-phenyl-2-thiourea, phenylthiocarbamide, thiourea, phenyl, phenyl-2-thiourea, fenylthiomocovina, urea, 1-phenyl-2-thio, rcra waste number p093, phenyl-thiourea
PubChem CID 676454
ChEBI CHEBI:46261
IUPAC-namn fenyltiourea
LEDER NC(=S)NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-2-thiourea
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 148 °C till 150 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5NHCSNH2
Kvantitet 5 g
Beilstein 12, 388
Merck Index 15, 7424
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, aq.ether, naoh, etanol
Formel vikt 152.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.