Läs mer
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene, 99%
Produktkod. 15442248
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442248 5 g 5g
15452248 25 g 25g
15462248 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15442248 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55866.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2170-06-1 | C11H14Si | 174.32 g/mol
1-Fenyl-2-trimetylsilylacetylen användes vid framställningen av donatorstabiliserad Pt-η -alkynkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-Fenyl-2-trimetylsilylacetylen användes vid framställningen av donatorstabiliserade Pt-η-alkynkomplex.
Löslighet
Svårlöslig (6,1E-3 g/L) (°25 C)
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Undvik starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2170-06-1
Molekylformel C11H14Si
Molekylvikt (g/mol) 174.32
MDL-nummer MFCD00054860
InChI-nyckel UZIXCCMXZQWTPB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene
Färg Färglös
Densitet 0.886 g/mL
Kokpunkt 87°C to 88°C (9 mmHg)
Flampunkt 74°C (165°F)
Linjär formel C6H5C≡CSi(CH3)3
Brytningsindex 1.528
Kvantitet 5 g
Beilstein 3088678
Synonym 1-phenyl-2-trimethylsilyl acetylene, trimethyl phenylethynyl silane, silane, trimethyl phenylethynyl, 1-phenyl-2-trimethylsilylacetylene, phenylethynyltrimethylsilane, trimethylsilyl phenylacetylene, trimethyl 2-phenylethynyl silane, phenylethynyl-trimethylsilane, phenylethynyl trimethylsilane, acmc-1bika
Löslighetsinformation Sparingly Soluble (6.1E-3 g/L) (25°C)
IUPAC-namn trimetyl(2-fenyletynyl)silan
PubChem CID 137464
Formel vikt 174.32
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.