Läs mer
1-fenyl-3,4-dihydro-isokinolin, TRC
Produktkod. 30415364
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415364 250 mg
30416519 1 g
30421668 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30415364 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP229440250MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52250-50-7
Molekylformel C15H13N
Molekylvikt (g/mol) 207.27
Synonym 3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline, 1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline
IUPAC-namn 1-fenyl-3,4-dihydroisoquinolin
LEDER C1Cc2ccccc2C(=N1)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-3,4-dihydro-isoquinoline
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H13N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9H,10-11H2
Formel vikt 207.1048