Läs mer
1-Phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-one |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO/c13-10-11(6-9(11)7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13) |
| Formel vikt | 173.0841 |