Läs mer
1-Phenyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O2/c12-10-11(6-9(11)7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2 |