Läs mer
1-fenyl-3-(piperidin-1-yl) propan-1-ett hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 30051773
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051773 25 mg
17993066 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051773 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0237.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-fenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-ett hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride
CAS 886-06-6
Analyt- eller komponentnamn 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H19 N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Trihexyphenidyl Hydrochloride Imp. A (EP), Trihexyphenidyl Imp. A (EP), Trihexyphenidyl USP Related Compound A, Trihexyphenidyl USP RC A, 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride, Trihexyphenidyl Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Piperidyl Propiophenone Hydrochloride, Pridinol Hydrochloride Imp. A as Hydrochloride, Trihexyphenidyl Related Compound A as Hydrochloride, Trihexyphenidyl Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Trihexyphenidyl Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H19NO.ClH/c16-14(13-7-3-1-4-8-13)9-12-15-10-5-2-6-11-15;/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-12H2;1H
LEDER Cl.O=C(CCN1CCCCC1)c2ccccc2
IUPAC-namn 1-fenyl-3-pipridin-1-ylpropan-1-one; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 253.77
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 253,1233 g/mol