Läs mer
1-Phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 97%
Produktkod. 15430228
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430228 5 g 5g
15440228 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15430228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53426.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89530-34-7 | C12H16OSi | 204.344 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89530-34-7
Molekylformel C12H16OSi
Molekylvikt (g/mol) 204.344
MDL-nummer MFCD05864336
InChI-nyckel RVTDALNDYLDVMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 1-phenyl-3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, benzenemethanol, a-2-trimethylsilyl ethynyl, acmc-20ln8h, alpha-trimethylsilyl ethynylbenzyl alcohol, 4,4-dimethyl-1-phenyl-4-silapent-2-yn-1-ol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl-ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzene-methanol, 1-phenyl-3-1,1,1-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
PubChem CID 2760416
IUPAC-namn 1-fenyl-3-trimetylsilylprop-2-yn-1-ol
LEDER C[Si](C)(C)C#CC(C1=CC=CC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
Kvantitet 5 g
Flampunkt 110°C (230°F)
Formel vikt 204.34
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.5193
Densitet 0.961
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.