missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Phenyl-4-hexyn-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenyl-4-hexyn-3-one |
| CAS | 122124-41-8 |
| Molekylformel | C12 H12 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O/c1-2-6-12(13)10-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,9-10H2,1H3 |
| LEDER | CC#CC(=O)CCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1-phenylhex-4-yn-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.22 |
| Formel vikt | 172.0888 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?