missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Phenyl-4-piperidinamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenyl-4-piperidinamine |
| CAS | 63921-23-3 |
| Molekylformel | C11 H16 N2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Piperidinamine','1-phenyl-, 1-Phenyl-4-piperidinamine, (1-Phenylpiperidin-4-yl)amine, 1-Phenyl-piperidin-4-ylamine, 4-Amino-1-phenylpiperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2/c12-10-6-8-13(9-7-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,10H,6-9,12H2 |
| LEDER | NC1CCN(CC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-phenylpiperidin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.258 |
| Formel vikt | 176.131 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?