Läs mer
1-Fenyl-5-propyl-1H-pyrazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10222642
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10222642 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10170922 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10222642 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK01501DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 116344-17-3
Molekylformel C13H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 230.267
MDL-nummer MFCD00068140
InChI-nyckel CBYITWPSSDTYTN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777578
IUPAC-namn 1-fenyl-5-propylpyrazol-4-karboxylsyra
LEDER CCCC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 1-phenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-phenyl-5-propyl, maybridge1_003832, pubchem14158, acmc-209xta, 1-phenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, buttpark 36\18-32, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-phenyl-5-propyl, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-phenyl-5-propyl
Formel vikt 230.27
Procent renhet 97%