Läs mer
1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-2(1H)-pyridone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-2(1H)-pyridone |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12N2O/c19-16-10-9-13(15-8-4-5-11-17-15)12-18(16)14-6-2-1-3-7-14/h1-12H |
| Formel vikt | 248.095 |