Läs mer
1-Phenyl-d5-azo-2-naphthol, CDN
Produktkod. 30320000
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30320000 0.1 g
30317107 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320000 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND66110.1G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sudan 1 D5
CAS 752211-63-5
Molekylformel C16 2H5 H7 N2 O
Kvantitet 0.1 g
InChI formel InChI=1 S/C16H12N2O/c19-15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)16(15)18-17-13-7-2-1-3-8-13/h1-11,19 H/i1D,2 D,3 D,7 D,8 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(N=Nc2c(O)ccc3ccccc23)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 1-[(E)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)diazenyl]naphthalen-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 253.31
Formel vikt 253.1263 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity