Läs mer
1-Phenyl-N-propylpentan-2-amine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenyl-N-propylpentan-2-amine hydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23N.ClH/c1-3-8-14(15-11-4-2)12-13-9-6-5-7-10-13;/h5-7,9-10,14-15H,3-4,8,11-12H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 241.1597 |